PLA0306
Goat anti-USP7 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
HAUSP, Herpes virus-associated ubiquitin-specific protease, Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease, TEF1, deubiquitinating enzyme 7, ubiquitin specific protease 7 (herpes virus-associated), ubiquitin thioesterase 7, ubiquitin-specific-processing protease 7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:1,000-1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_003461.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
goat ... USP7(7874)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)