PLA0300
Goat anti-CRSP1/TRAP220 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
ARC205, CRSP1, CRSP200, DRIP205, DRIP230, Mediator complex subunit 1, PBP, PPAR binding protein, PPAR-binding protein, PPARBP, PPARG binding protein, PPARGBP, RB18A, TR-interacting protein 2, TRAP220, TRIP-2, TRIP2, activator-recruited cofactor 205 kDa component, p53 regulatory protein RB18A, peroxisome proliferator-activated receptor-binding protein, thyroid hormone receptor-associated protein complex 220 kDa component, thyroid hormone receptor-associated protein complex component TRAP220, thyroid receptor interacting protein 2, thyroid receptor-interacting protein 2, vitamin D receptor-interacting protein 230 kD, vitamin D receptor-interacting protein complex component DRIP205
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:500- 1:2,500
nº de adesão
NP_004765.2
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
goat ... CRSP1/TRAP220(5469)
Imunogênio
forma física
Outras notas