PLA0201
Rabbit anti-14-3-3 Sigma Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
14-3-3 sigma, Stratifin, YWHAS, epithelial cell marker protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:2,000-1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_006133.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SFN(2810)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas