PLA0178
Rabbit anti-p16INK4a Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
ARF, CDK4 inhibitor p16-INK4, CDK4I, CDKN2, CMM2, INK4, INK4a, MLM, MTS-1, MTS1, TP16, alternative reading frame, cell cycle negative regulator beta, cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma; p16; inhibits CDK4), multiple tumor suppressor 1, p14, p14ARF, p16, p16-INK4, p16INK4a, p19, p19Arf
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
AAA92554.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... p16INK4a(1029)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)