PLA0071
Rabbit anti-Phospho RPA32 (S4/S8) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
32kDa, REPA2, RF-A protein 2, RP-A p32, RP-A p34, RPA32, replication factor A protein 2, replication protein A 34 kDa subunit, replication protein A2, replication protein A2 (32kD)
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: 1:500-1:5,000
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de adesão
NP_002937.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer4/pSer8)
Informações sobre genes
human ... RPA2(6118)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas