PLA0101
Rabbit anti-EGFR Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
ERBB, ERBB1, HER1, NISBD2, PIG61, avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, epidermal growth factor receptor (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog), erb-b2 receptor tyrosine kinase 1, erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog (avian), mENA, proto-oncogene c-ErbB-1, receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:10,000-1:25,000
nº de adesão
P00533
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... EGFR(1956)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)