PLA0081
Rabbit anti-HIF1-alpha Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
ARNT interacting protein, ARNT-interacting protein, HIF-1-alpha, HIF-1A, HIF-1alpha, HIF1, HIF1-ALPHA, MOP1, PAS domain-containing protein 8, PASD8, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor), bHLHe78, basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, class E basic helix-loop-helix protein 78, hypoxia inducible factor 1, hypoxia-inducible factor 1, hypoxia-inducible factor 1 alpha isoform I.3, hypoxia-inducible factor1alpha, member of PAS protein 1, member of PAS superfamily 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
Q16665
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... HIF1-alpha(3091)
Categorias relacionadas
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1