PLA0072
Rabbit anti-p53 Antibody, Affinity Purified
Sinônimo(s):
BCC7, LFS1, Li-Fraumeni syndrome, TRP53, Tumor suppressor p53, antigen NY-CO-13, mutant tumor protein 53, p53, p53 tumor suppressor, phosphoprotein p53, transformation-related protein 53, tumor protein 53, tumor supressor p53
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: 4-30 μg
flow cytometry: 1.5 μg
immunohistochemistry: 1:1,000- 1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de adesão
P04637
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... p53(7157)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas