PLA0021
Rabbit anti-CDC25a Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1- 4 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_001780.2
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... CDC25a(993)
Imunogênio
forma física
Outras notas