PLA0002
Rabbit anti-Phospho BRCA1 (S1524) Antibody, Affinity Purified
Sinônimo(s):
BRCA1/BRCA2-containing complex, BRCAI, BRCC1, BROVCA1, FANCS, Fanconi anemia, IRIS, PNCA4, PPP1R53, PSCP, RING finger protein 53, RNF53, breast and ovarian cancer susceptibility protein 1, breast and ovarian cancer sususceptibility protein 1, breast cancer 1, complementation group S, early onset, early onset breast cancer 1, protein phosphatase 1, regulatory subunit 53, subunit 1, truncated BRCA1, truncated breast and ovarian cancer susceptibility protein 1, truncated breast and ovarian cancer sususceptibility protein 1, truncated breast cancer type 1 susceptibility protein
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
human
técnica(s)
proximity ligation assay: 1:1,000-1:10,000
western blot: 1:500- 1:5,000
nº de adesão
NP_009225.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer1524)
Informações sobre genes
human ... BRCA1(672)
Imunogênio
forma física
Outras notas