Documentos Principais
P9685
Finnpipette® pipette tips
Finntip 300, non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiais
orange
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Finn 9401250
Comprimento
5.2 cm
volume máximo
300 μL
faixa de volume
5-300 μL
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)