P9474
Pyruvate Decarboxylase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
ammonium sulfate suspension, 5.0-20.0 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
2-Oxo-acid carboxy-lyase
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
5.0-20.0 units/mg protein (biuret)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions