P9114
6-(2-Propargyloxyphenyl)hexanoic acid
≥98%, solid
Sinônimo(s):
PPOH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
solid
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCc1ccccc1OCC#C
InChI
1S/C15H18O3/c1-2-12-18-14-10-7-6-9-13(14)8-4-3-5-11-15(16)17/h1,6-7,9-10H,3-5,8,11-12H2,(H,16,17)
chave InChI
CUNYTKVXYZYERK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3