Documentos Principais
P8736
Sigma-Aldrich
Polypep® low viscosity bovine
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
descrição
low viscosity
Formulário
powder
InChI
1S/C9H17NO5.Ca.2H/c1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;;;/h7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);;;/t7-;;;/m0.../s1
chave InChI
LPEKLWLORZBSDK-QTPLPEIMSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
A proprietary protein digest that provides increased stabilization of tissue sections in histochemical studies
Informações legais
Polypep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)