Ensaio
≥98%
forma
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN1CCc2cc3OCOc3cc2C(=O)Cc4ccc5OCOc5c4C1
InChI
1S/C20H19NO5.ClH/c1-21-5-4-13-7-18-19(25-10-24-18)8-14(13)16(22)6-12-2-3-17-20(15(12)9-21)26-11-23-17;/h2-3,7-8H,4-6,9-11H2,1H3;1H
chave InChI
NWNVDSJZGYDVQW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges