Documentos Principais
P4240
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoylphosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate tetrasodium salt
≥98%
Sinônimo(s):
1-(1,2-Dihexadecanoylphosphatidyl)inositol-3,4,5-trisphosphate tetrasodium salt, PtdIns-(3,4,5)-P3 (1,2-Dipalmitoyl) tetrasodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H78Na4P4O22
Peso molecular:
1138.90
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Proposed as signal transduction modulator.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3