P2860
Monoclonal Anti-PSF antibody produced in mouse
clone B92, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Mouse Anti-Polypyrimidine tract-binding protein-associated splicing factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
B92, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
radioimmunoassay: suitable using cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of cultured HeLa cells
Isotipo
IgG1
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TAP1(6890)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Immunoprecipitation (1 paper)
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?