P2745
Protein Phosphatase Inhibitor 1 human
Sinônimo(s):
Inhibitor 1 human
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
forma
solution
peso molecular
~31 kDa
apparent mol wt ~27 kDa
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PPP1R1A(5502) , PPP1R8(5511)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3