Key Documents
P2122
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Dynamin (pSer778) antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
aqueous glycerol suspension
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
western blot: 1:1000 using rat brain synaptosomal lysate.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer778)
Imunogênio
synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Ser778 of dynamin.
forma física
Solution in 10 mM HEPES, pH 7.5, 150 mM NaCl, 100 μg/mL BSA, and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1