P2092
Monoclonal Anti-p27Kip1 antibody produced in mouse
clone DCS-72, ascites fluid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DCS-72, monoclonal
peso molecular
antigen 27 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human, rat, monkey, canine, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:200 using extract of cultured mouse fibroblast line NIH3T3
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDKN1B(1027)
mouse ... Cdkn1b(12576)
rat ... Cdkn1b(83571)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?