P1944
Phenol:Chloroform:Iso-amyl alcohol (125:24:1)
for molecular biology
Sinônimo(s):
phenol chloroform RNA extraction
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
pH
4.3-4.7
aplicação(ões)
life science and biopharma
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- for the extraction and purification of RNA.
- to isolate RNA from Arabidopsis siliques.
- to extract proteins and DNA from polysomal and non-polysomal fractions.
- in TRIzol methods to prepare and extract miRNAs from cells, tissue, and whole flies.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
175.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79.44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Ethidium Bromide Removal