P1494
Monoclonal Anti-PMCA4 antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone JA9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Plasma Membrane Calcium ATPase 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JA9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 1:15,000 using human or rat tissue
western blot: 1:1,000 using human or rat tissue
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATP2B4(493)
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?