AB3036
Anti-Uncoupling Protein 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
UCP1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ucp1(22227)
Especificidade
The antibody has not yet been tested for cross-reactivity to other species. The sequence used for immunization shows 100% homology to rat, 91% with golden hamster, 83% with rabbit and 75% with human and canine UCP1.
Imunogênio
Aplicação
ELISA: 1:10,000-1:100,000; using 50-100 ng UCP1 control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2