P1300
Pluronic® F-68
solid, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
Polyoxyethylene-polyoxypropylene block copolymer
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Contains 100 ppm BHT
non-ionic
linha de produto
BioReagent
forma
solid
peso molecular
average mol wt 8350
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
CMC
0.04 mM (20-25°C)
HLB
29
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
chave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
parte de substituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1