P0690
Pectinase from Aspergillus niger
BioReagent, suitable for plant cell culture, aqueous glycerol solution, ≥5 units/mg protein (Lowry)
Sinônimo(s):
Poly-(1,4-α-D-galacturonide) glycanohydrolase, Polygalacturonase solution from Aspergillus niger
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Formulário
aqueous glycerol solution
atividade específica
≥5 units/mg protein (Lowry)
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)