P0078
Anti-PMP22 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GAS3, Anti-Growth arrest-specific 3, Anti-Peripheral myelin protein 22
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~22 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using biotin/ExtrAvidin™-Peroxidase staining of formalin-fixed, paraffin-embedded human spinal cord sections
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PMP22(5376)
mouse ... Pmp22(18858)
rat ... Pmp22(24660)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)