OH30492733
Ohaus® PR Precision Balance
Model PR1602, weighing capacity 1600 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30492733
capacidade de pesagem faixa de medição
1600 g, resolution: 0.01 g
diâmetro do tacho de pesagem
18 cm
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)