OH30485341
Ohaus® Pioneer® Semi-Micro Balance
Model PX85M, weighing capacity 82 g, resolution: 0.01 mg, AC/DC input 230 V, universal plug set
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30485341
capacidade de pesagem faixa de medição
82 g, resolution: 0.01 mg
diâmetro do tacho de pesagem
8 cm
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OH30485341-1EA | 4065266751765 |