OH30429849
Ohaus® Pioneer® Precision Balance
Model PX323/E, weighing capacity 320 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal weighing plate
Características
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30429849
capacidade de pesagem faixa de medição
320 g, resolution: 0.001 g
diâmetro do tacho de pesagem
12 cm