OH30100520
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX35001M-GB, weighing capacity 35000 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, UK plug
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30100520
capacidade de pesagem faixa de medição
35000 g, resolution: 0.1 g
Tacho de pesagem: L × C
31.1 cm × 37.7 cm
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)