Key Documents
OH30092000
Ohaus® Conductivity Meter
Model ST300C-B
About This Item
Código UNSPSC:
41115609
Materiais
epoxy shaft
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30092000
faixa de medição de condutividade
0.00-199.9 mS/cm
faixa de medição de temperatura
0-100 °C
energia da bateria
4 AAA, 250 hr life
Descrição geral
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results.
Aplicação
Conductivity, total dissolved solids (TDS) measurement
Características e benefícios
Automatic temperature compensation, adjustable temperature coefficient
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.