Documentos Principais
1.71203
Supelco
Thermosensor for thermoreactors
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
SE.11
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® TR 420
for use with Spectroquant® TR 620
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
TR 420, TR 620 Spectroquant®
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13