About This Item
Código UNSPSC:
41115604
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30087566
faixa de medição de pH
0.00-14 pH unit
Descrição geral
All electrodes include a temperature sensor, which powers automatic temperature compensation and ensures accurate measurements.
Aplicação
pH, reference, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), temperature measurement
Características e benefícios
Can be used in conjunction with all Starter bench and portable meters
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)