O0257
Olvanil
powder
Sinônimo(s):
(N-Vanillyl)-9-oleamide, N-Vannilyloleoylamide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: <0.2 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C26H43NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-26(29)27-22-23-19-20-24(28)25(21-23)30-2/h10-11,19-21,28H,3-9,12-18,22H2,1-2H3,(H,27,29)/b11-10-
chave InChI
OPZKBPQVWDSATI-KHPPLWFESA-N
Informações sobre genes
human ... TRPV1(7442)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?