N9414
Anti-NUCB2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Calnuc, Anti-NEFA, Anti-Nef, Anti-Nesfatin, Anti-Nucleobindin 2, Anti-p54
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~54 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using Rat2 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using Rat2 cell lysates
western blot: 2-4 μg/mL using mouse testis extracts (S1 fraction)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Nucb2(59295)
Descrição geral
Aplicação
- immunofluorescence
- western blotting
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)