N4764
2-Nitrophenyl β-D-cellobioside
≥98% (TLC), powder
About This Item
Fórmula linear:
(β-D-Glc-[1→4]-β-D-Glc-1→OC6H4NO
Número CAS:
Peso molecular:
463.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
Nome do produto
2-Nitrophenyl β-D-cellobioside,
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccccc3N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-4-2-1-3-7(8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
chave InChI
CYCLRDYAFVRUDE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?