N3785
Nabilone
solid, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
LY-109514
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
controle de medicamentos
USDEA Schedule II; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble ~18 mg/mL
H2O: insoluble
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(C)(C)c1cc(O)c2[C@@H]3CC(=O)CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1
InChI
1S/C24H36O3/c1-6-7-8-9-12-23(2,3)16-13-20(26)22-18-15-17(25)10-11-19(18)24(4,5)27-21(22)14-16/h13-14,18-19,26H,6-12,15H2,1-5H3/t18-,19-/m1/s1
chave InChI
GECBBEABIDMGGL-RTBURBONSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3