N2881
4-Nitrophenyl phenylphosphonate
adenosine receptor agonist, 5′-Nucleotide Phosphodiesterase substrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
acetone: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(=O)(Oc1ccc(cc1)N(=O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10NO5P/c14-13(15)10-6-8-11(9-7-10)18-19(16,17)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,(H,16,17)
chave InChI
NRGZTHQFAQCJCQ-UHFFFAOYSA-N
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3