N216
Monoclonal Anti-Na+/Ca2+ Exchanger antibody produced in mouse
clone C2C12
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C2C12, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
antigen 120 kDa (mature exchanger)
antigen 160 kDa (non-reduced)
antigen 70 kDa (proteolytic fragment)
reatividade de espécies
human, rat, canine, rabbit, guinea pig
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:1,000
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SLC8A1(6546)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?