MTOXCE2D6
CypExpress™ 2D6 Cytochrome P450 human
Sinônimo(s):
CPD6, CYP2D, CYP2D6, CYP2D7AP, CYP2D7BP, CYP2D7P2, CYP2D8P2, CYP2DL1, CYPIID6, P450 2D6, P450-DB1, P450C2D, P450DB1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in Pichia pastoris
forma
dry powder
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CYP2D6(1565)
Aplicação
Poster: Evaluation of Dry Powder Preparations of Permeabilized
Pichia pastoris Cells Expressing Human Cytochrome P450 2D6 Enzyme (CYP2D6) for Drug Metabolite Generation
Poster: Facile Scale-up Biocatalytic Production of P-450 Metabolites Using a Novel Recombinant Human Catalytic System
Poster: Multi-Cycle Production of Metabolites with human P450 systems
Poster: Rapid identifcation and production of metabolites using CypExpress™ 2D6m 3A4 and 2C9
Poster: Rapid identifcation and production of metabolites using stabilized dried powder (SDP) of human cytochrome P450S (hCYPS) 2D6, 3A4, and 2C9 engineered in yeast
Poster: Utilizing a Novel Biocatalytic Human P450 System for the Multi - Cycle Production of Metabolites
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Definição da unidade
forma física
Reconstituição
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1