MTOX1019
MDR1 Knockout HepaRG™ Cells
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
MDR1 Knockout HepaRG™ Cells, 1 vial
fonte biológica
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
−196°C
Informações sobre genes
human ... ABCB1(5243)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Sigma′s HepaRG MDR1 Knockout (KO) allows investigations of drug-transporter interactions involving MDR1 (P-glycoprotein) in the liver.
- The frame-shift mutation of MDR1 gene was confirmed by fragment length analysis and DNA sequencing.
- Loss of functionality was confirmed by loss of transport of selective substrates in sandwich culture assay.
Qualidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Oral drug delivery involves dissolution in the small intestine and absorption across the enterocyte barrier into the portal vein followed by subsequent delivery through the liver into the systemic circulation.