MTCT90051S
MTC™ Bio FACS FlowTubes™ for Flow Cytometry
sterile, pkg of 500 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
cell sorting tube, flow cytometry tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
(strainer cap (35 µm))
polystyrene
round clear
esterilidade
sterile
Características
graduation: no
embalagem
pkg of 500 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio T9005-1S
capacidade
5 mL
diâmetro × C
12 mm × 75 mm
adequação
suitable for (cell culture)
Descrição geral
Características e benefícios
- Compatible with FACS (BD) instruments
- Available with 35µm strainer cap, standard cap, or no cap
- Clear polystyrene
- 5mL capacity