MTCT9010
MTC™ Bio FACS FlowTubes™ for Flow Cytometry
with standard cap, sterile, pkg of 500 ea (20 x bags 25EA)
Sinônimo(s):
cell sorting tube, flow cytometry tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (standard cap)
polystyrene
round clear
esterilidade
sterile
Características
graduation: no
embalagem
pkg of 500 ea (20 x bags 25EA)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio T9010
capacidade
5 mL
diâmetro × C
12 mm × 75 mm
adequação
suitable for (cell culture)
Descrição geral
Características e benefícios
- Compatible with FACS (BD) instruments
- Available with 35µm strainer cap, standard cap, or no cap
- Clear polystyrene
- 5mL capacity
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)