MTCT8834
MTC™ Bio DuoClick™ Two Position Screw-cap Culture Tube
capacity 14 mL, polypropylene, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
culture test tube, pipetting tip, plastic culture tube, plastic tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
round
screw cap
esterilidade
sterile
Características
graduation
embalagem
pack of 500 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio T8834
Parâmetros
4,000 × g speed
capacidade
14 mL
diâmetro × C
17 mm × 100 mm
adequação
suitable for (cell culture)
Descrição geral
DuoClick™ tubes are available e-beam sterilized, with screw caps attached, and in ready-to-use rack packaging.
Aplicação
Características e benefícios
- New patent pending screw-cap!
- Aerobic culturing at first click
- Anaerobic after second click
- Printed graduations
- Flat, markable screw-cap
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)