MTCT8320
MTC™ Bio Culture Tubes
capacity 5 mL, polypropylene, sterile, pack of 1000 ea (8 x bag 125EA)
Sinônimo(s):
PCR sample storage tubes, culture test tube, plastic culture tube, plastic tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (dual position snap cap)
polypropylene
round
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 1000 ea (8 x bag 125EA)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio T8320
Parâmetros
2000 × g speed (max)
capacidade
5 mL
diâmetro × C
12 mm × 75 mm
adequação
suitable for (cell culture)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- durable transparent polypropylene
- graduated
- withstand temperatures -86°C to 121°C
- centrifugal forces, up to 4000×g
- RNase, DNase, pyrogen, and cytotoxin free
- sterilized to SAL 10-6 Dual graduations at every 0.2mL and 0.5m
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)