MTCR2781B
MTC™ Bio FlipTop™ Freezer Box With Hinged Lid
cardboard, blue, to hold, 81 x cryovials, pkg of 5 ea
Sinônimo(s):
cryo tube storage box, cryogenic storage, culture test tube, plastic tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue
cardboard
Características
to hold 81 x cryovials
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio R2781-B
C × L × A
133 mm × 133 mm × 51 mm
Descrição geral
Características e benefícios
- Attached Hinged Lids
- Foolproof identification
- 5 1/4 x 5 1/4 x 2 inches
- Standard size, for existing racks
- Available in 6 colors
- Individual or rainbow packs
- For 81 or 100 tubes
- 9×9 or 10×10 format
- Alpha-numeric coding
- Top, sides, and bottom
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)