Documentos Principais
MTCR1050
MTC Bio Reversible Rack
to hold, 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes, orange
Sinônimo(s):
stacking western blot box, tube holder, tube rack
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
Materiais
orange
polypropylene
Características
to hold 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio R1050
Parâmetros
-80 °C temperature
Descrição geral
Rack, reversible, 96 x 1.5/2.0mL or 0.5mL, (113 x 199mm), Orange
Características e benefícios
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)