MTCP80511S
MTC™ Bio Divided Reservoir
capacity 50 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
reagent dish, reagent holder
About This Item
Código UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 100 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio P8051-1S
capacidade
50 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Reservoir, divided, 50ml sterile , Individually wrapped, 100/cs
Características e benefícios
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MTCP80511S | 4065270485687 |
MTCP80511S-100EA | 4065271096905 |