Documentos Principais
MTCP8025
MTC Bio Reservoir
capacity 25 mL, non-sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
Sinônimo(s):
cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder
About This Item
Código UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100 ea (bulk bag)
fabricante/nome comercial
MTC Bio P8025
capacidade
25 mL
Descrição geral
Reservoir, 25ml non-sterile, bulk pack, 100/cs
Características e benefícios
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)