Documentos Principais
MTCP70255S
MTC Bio ASPIR-8 Resevoir for 8-Channel Pipettes
capacity 25 mL, non-sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Sinônimo(s):
cryo tube box, cryo vial marker, reagent dish, reagent holder
About This Item
Código UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.15
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
fabricante/nome comercial
MTC Bio P7025-5S
capacidade
25 mL
Descrição geral
Aspir-8 Reservoir, 8-channel only, 25ml sterile, 5/ sterile bag, 200/cs
Características e benefícios
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Informações legais
ASPIR-8 is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)